주요 문서
SML1122
Sigma-Aldrich
BTB06584
≥98% (HPLC)
동의어(들):
2-Nitro-5-(phenylsulfonyl)phenyl 4-chloro-benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩199,854
₩199,854
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩199,854
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H12ClNO6S
CAS Number:
Molecular Weight:
417.82
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
₩199,854
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=S(C1=CC=C([N+]([O-])=O)C(OC(C2=CC=C(Cl)C=C2)=O)=C1)(C3=CC=CC=C3)=O
InChI
1S/C19H12ClNO6S/c20-14-8-6-13(7-9-14)19(22)27-18-12-16(10-11-17(18)21(23)24)28(25,26)15-4-2-1-3-5-15/h1-12H
InChI key
WNDWKKPBLAKXMI-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
BTB06584 inhibits the ATP hydrolase activity of mitochondrial F1F0 ATP synthase.
BTB06584 inhibits the ATP hydrolase activity of mitochondrial F1F0 ATP synthase. The compound BTB06584 has no affect on oxygen consumption or mitochondrial membrane potential in HL-1, a mouse cardiac cell line, but blocks ATP consumption and ischemic cell death following inhibition of cellular respiration.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)