분석
≥98% (HPLC)
형태
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(NC1=CN=CC=C1)C2=CC=C(CNS(=O)(C3=CC=C(C(C)(C)C)C=C3)=O)C=C2
InChI
1S/C23H25N3O3S/c1-23(2,3)19-10-12-21(13-11-19)30(28,29)25-15-17-6-8-18(9-7-17)22(27)26-20-5-4-14-24-16-20/h4-14,16,25H,15H2,1-3H3,(H,26,27)
InChI key
NGQPRVWTFNBUHA-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.
관련 콘텐츠
당사는 유전자 조절 연구 분야에서 표적 식별 및 검증을 위해 전사 인자 조절인자, 염색질 변형 효소 억제제, 작용제/길항제와 같은 여러 저분자 연구 툴을 제공합니다. 이러한 연구 툴 제품군은 아래에 나와 있습니다.