주요 문서
SML0978
Sigma-Aldrich
ML291
≥98% (HPLC)
동의어(들):
CID52940465, N-(4-((4-Chloropiperidin-1-yl)sulfonyl)phenyl)-5-nitrofuran-2-carboxamide, SID134228465
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩135,807
₩135,807
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩135,807
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H16ClN3O6S
CAS Number:
Molecular Weight:
413.83
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
₩135,807
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
생화학적/생리학적 작용
ML291 specifically activates the apoptotic arm of the cellular unfolded protein response ( UPR) EC50 = 762 nM) with 105-fold selectivity over activation of the adaptive UPR pathway. ML291 induces apoptosis in wild-type mouse embryonic fibroblasts (MEFs), but not in CHOP KO MEFs.
ML291 specifically activates the apoptotic arm of the cellular unfolded protein response.
특징 및 장점
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.
증식하는 세포에서 세포 주기는 4단계로 구성됩니다. Gap 1(G1)은 유사분열과 세포 성장을 특징으로 하는 DNA 복제 사이의 기간입니다. DNA 복제는 합성(S)기에 일어나며, 세포 분열을 위한 성장 및 준비를 하는 Gap 2(G2)가 뒤따릅니다. 이 세 단계는 함께 세포주기의 간기 단계를 구성합니다. 간기 이후에 분열(M)기가 뒤따릅니다.
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
관련 콘텐츠
세포사멸, 즉 세포예정사(PCD)는 여러 생물학적 시스템에서 불필요하고 감염되거나 변형된 세포를 제거하기 위한 선택적인 과정입니다. 이 과정은 다세포 기관의 항상성에서 역할을 수행하고 있기 때문에, 세포자멸사는 많은 조절 및 효과인자 분자에 의해 두 가지 주요 경로를 통해서 철저하게 조절됩니다.