주요 문서
SML0638
Sigma-Aldrich
S0859
≥98% (HPLC)
동의어(들):
2-Chloro-N-[[2′-[(cyanoamino)sulfonyl][1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]-N-[(4-methylphenyl)methyl]-benzamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩228,781
25 MG
₩728,060
₩228,781
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩228,781
25 MG
₩728,060
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C29H24ClN3O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
530.04
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
₩228,781
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to light brown
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(NC#N)c1c(cccc1)c2ccc(cc2)CN(Cc4ccc(cc4)C)C(=O)c3c(cccc3)Cl
InChI
1S/C29H24ClN3O3S/c1-21-10-12-22(13-11-21)18-33(29(34)26-7-2-4-8-27(26)30)19-23-14-16-24(17-15-23)25-6-3-5-9-28(25)37(35,36)32-20-31/h2-17,32H,18-19H2,1H3
InChI key
ITDBPOSLOROLMT-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
S0859 helps to prevent the depolarization-induced alkalinization (DIA) in astrocytes.[1]
S0859 is a selective high-affinity generic inhibitor of the Na+/HCO3- sodium bicarbonate co-transporter (NBC).
S0859 is a selective high-affinity generic inhibitor of the Na+/HCO3- sodium bicarbonate co-transporter (NBC). S0859 does not inhibit Na+-H+ exchange (NHE).
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
The Na+/HCO3? co-transporter is protective during ischemia in astrocytes.
Yao H, et al.
Neuroscience, 339, 329-337 (2016)