분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(cc1OC)C(=O)Nc2cc([nH]n2)-c3ccccc3
InChI
1S/C18H17N3O3/c1-23-15-9-8-13(10-16(15)24-2)18(22)19-17-11-14(20-21-17)12-6-4-3-5-7-12/h3-11H,1-2H3,(H2,19,20,21,22)
InChI key
QAZJUVDICQNITG-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
문서
We offer many products related to FGFR for your research needs.
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology
관련 콘텐츠
키나아제 포스파타아제 생물학을 위한 생체 활성 저분자