SML0408
Carboxyamidotriazole
≥98% (HPLC)
동의어(들):
5-Amino-1-[[3,5-Dichloro-4-(4-chlorobenzoyl)phenyl]meth yl]-1H-1,2,3-triazole-4-carboxamide, CAI, L-651582
크기 선택
크기 선택
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
NC(=O)c1nnn(Cc2cc(Cl)c(c(Cl)c2)C(=O)c3ccc(Cl)cc3)c1N
InChI
1S/C17H12Cl3N5O2/c18-10-3-1-9(2-4-10)15(26)13-11(19)5-8(6-12(13)20)7-25-16(21)14(17(22)27)23-24-25/h1-6H,7,21H2,(H2,22,27)
InChI key
WNRZHQBJSXRYJK-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
We offers many products related to calcium channels for your research needs.