SML0319
Caramiphen hydrochloride
≥98% (HPLC)
동의어(들):
2-(Diethylamino)ethyl 1-phenylcyclopentane-1-carboxylate hydrochloride, Caramiphenium chloride salt, G 2747, Panparnit, Parpanil, Parpanit, Pentaphen, Pentaphene hydrochloride
크기 선택
크기 선택
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
H2O: ≥5 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl.CCN(CC)CCOC(=O)C1(CCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C18H27NO2.ClH/c1-3-19(4-2)14-15-21-17(20)18(12-8-9-13-18)16-10-6-5-7-11-16;/h5-7,10-11H,3-4,8-9,12-15H2,1-2H3;1H
InChI key
MUPNXGNOIBYHSG-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
문서
Muscarinic acetylcholine receptors mediate acetylcholine actions in CNS and non-nervous tissues, crucial for cell signaling.