분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
색상
faintly yellow to dark yellow
solubility
H2O: ≥5 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Na+].Nc1c(CC([O-])=O)cccc1C(=O)c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C15H12BrNO3.Na/c16-11-6-4-9(5-7-11)15(20)12-3-1-2-10(14(12)17)8-13(18)19;/h1-7H,8,17H2,(H,18,19);/q;+1/p-1
InChI key
HZFGMQJYAFHESD-UHFFFAOYSA-M
유전자 정보
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)