P5654
Piroxicam
≥98% (TLC)
동의어(들):
4-Hydroxy-2-methyl-3-(pyrid-2-yl-carbamoyl)-2H-1,2-benzothiazine 1,1-dioxide
크기 선택
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
synthetic (organic)
Quality Level
분석
≥98% (TLC)
양식
powder
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CN1C(C(=O)Nc2ccccn2)=C(O)c3ccccc3S1(=O)=O
InChI
1S/C15H13N3O4S/c1-18-13(15(20)17-12-8-4-5-9-16-12)14(19)10-6-2-3-7-11(10)23(18,21)22/h2-9,19H,1H3,(H,16,17,20)
InChI key
QYSPLQLAKJAUJT-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
rat ... Alox5(25290)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
- for the induction of colitis in mice[1]
- as a non-steroidal anti-inflammatory drug to increase the sensitivity to gut injury in interleukin-10 (IL-10) knockout mice[2]
- as a chemopreventive agent and as a positive control to study its effects on tumor growth in mice small intestine[3]
생화학적/생리학적 작용
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 2 Oral
표적 기관
Gastrointestinal tract
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)