주요 문서
SML0077
Sigma-Aldrich
VU591
≥98% (HPLC)
동의어(들):
2,2′-(oxydimethanediyl)bis(5-nitro-1H-benzimidazole), 2,2′-(oxydimethanediyl)bis(6-nitro-1H-benzimidazole), 5-nitro-2-{[(6-nitro-1H-benzimidazol-2-yl)methoxy]methyl}-1H-benzimidazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩143,521
25 MG
₩576,926
₩143,521
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩143,521
25 MG
₩576,926
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H12N6O5
CAS Number:
Molecular Weight:
368.30
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
₩143,521
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to tan
solubility
DMSO: ≥12 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc2nc(COCc3nc4ccc(cc4[nH]3)[N+]([O-])=O)[nH]c2c1
InChI
1S/C16H12N6O5/c23-21(24)9-1-3-11-13(5-9)19-15(17-11)7-27-8-16-18-12-4-2-10(22(25)26)6-14(12)20-16/h1-6H,7-8H2,(H,17,19)(H,18,20)
InChI key
ZQPXNYLXYNRFNP-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... KCNJ1(3758)
애플리케이션
VU591 may be used in cell signaling studies.
생화학적/생리학적 작용
ROMK (Kir 1.1) inhibitor
VU591 is a Potassium Inwardly-Rectifying Channel (KCNJ1 or ROMK) specific inhibitor (IC50 = 240 nM) that is closely related to VU590. Unlike VU590, VU591 does not inhibit Kir7.1. The compound has a modest effect on Kir6.2/SUR1, causing 17% inhibition at 10 uM.
특징 및 장점
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Jiun-Lin Horng et al.
Scientific reports, 7(1), 16215-16215 (2017-11-28)
Molecular mechanisms of Na
Guglielmo Schiano et al.
Scientific reports, 9(1), 19517-19517 (2019-12-22)
Uromodulin, the most abundant protein in normal urine, is produced by cells lining the thick ascending limb (TAL) of the loop of Henle. Uromodulin regulates the activity of the potassium channel ROMK in TAL cells. Common variants in KCNJ1, the
문서
We offer many products related to potassium channels for your research needs.