SML0053
CP-101,606
≥98% (HPLC)
동의어(들):
Traxoprodil; (1S,2S)-1-(4-hydroxy-phenyl)-2-(4-hydroxy-4-phenylpiperidino)-1-propanol; CP-101606
크기 선택
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
광학 활성
[α]/D +50 to +60° (c=1, MeOH)
색상
white to tan
solubility
DMSO: ≥35 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[C@@H]([C@@H](O)c1ccc(O)cc1)N2CCC(O)(CC2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H25NO3/c1-15(19(23)16-7-9-18(22)10-8-16)21-13-11-20(24,12-14-21)17-5-3-2-4-6-17/h2-10,15,19,22-24H,11-14H2,1H3/t15-,19+/m0/s1
InChI key
QEMSVZNTSXPFJA-HNAYVOBHSA-N
유전자 정보
human ... GRIN1(2902) , GRIN2B(2904)
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
신경과학을 위한 생체 활성 저분자
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience