주요 문서
SMB00565
Sigma-Aldrich
Zinniol
≥90% (LC/MS-UV)
동의어(들):
3-methoxy-4-methyl-5-(3-methyl-2-butenyloxy)-1,2-benzenedimethanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩558,047
₩558,047
예상 입고일2025년 5월 23일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩558,047
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H22O4
CAS Number:
Molecular Weight:
266.33
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
₩558,047
예상 입고일2025년 5월 23일세부사항
벌크 견적 요청
분석
≥90% (LC/MS-UV)
양식
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(C)=CCOC1=CC(CO)=C(CO)C(OC)=C1C
InChI
1S/C15H22O4/c1-10(2)5-6-19-14-7-12(8-16)13(9-17)15(18-4)11(14)3/h5,7,16-17H,6,8-9H2,1-4H3
InChI key
DUMQPTRUYCCSEZ-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Antitumor activity
Natural product derived from fungal source.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
P Thuleau et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 85(16), 5932-5935 (1988-08-01)
Zinniol [1,2-bis(hydroxymethyl)-3-methoxy-4-methyl-5-(3-methyl-2-butenyloxy)benzene], a toxin produced by fungi of the Alternaria group, causes symptoms in plants that resemble those induced by the fungi. The phytotoxin binds to carrot protoplasts and isolated membranes in a saturable and reversible manner. Receptor occupancy stimulates