주요 문서
SMB00340
Sigma-Aldrich
Oroxin B
≥98% (HPLC)
동의어(들):
5,6,7-Trihydroxyflavone 7-diglucoside, Baicalein 7-gentiobioside, Baicalein-7-O-diglucoside
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H30O15
CAS Number:
Molecular Weight:
594.52
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
SMB00340 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C1C2=C(O)C(O)=C(O[C@@H]3O[C@H](CO[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O4)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C=C2OC(C5=CC=CC=C5)=C1
InChI
1S/C27H30O15/c28-8-15-19(31)22(34)24(36)26(41-15)38-9-16-20(32)23(35)25(37)27(42-16)40-14-7-13-17(21(33)18(14)30)11(29)6-12(39-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-7,15-16,19-20,22-28,30-37H,8-9H2/t15-,16-,19-,20-,22+,23+,24-,25-,26-,27-/m1/s1
InChI key
HAYLVXFWJCKKDW-IJTBWITGSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Oroxin B is a flavonoid found in Enhydra fluctuans.
생화학적/생리학적 작용
Oroxin B may possess anticancer activity. The treatment of tumor cells with oroxin B and oroxin A has been shown to cause a significant decrease in tumor cell volume.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Jianming Gong et al.
Aging, 12(14), 14314-14328 (2020-07-18)
We aimed to assess the regulatory role of circular RNA (circRNA)-9119 (circ9119) in ovarian cancer (OC) cell viability. The expression of circ9119 was clearly reduced in OC tissues and cell lines, whereas the microRNA-21-5p (miR-21) levels were elevated compared with