주요 문서
SMB00325
Sigma-Aldrich
Triptonide
≥98% (HPLC)
동의어(들):
Triptonide, 14-deoxy-14-oxo-triptolide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H22O6
CAS Number:
Molecular Weight:
358.39
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C(OC1)C2=C1[C@]3([H])C[C@H]4[C@@]5(O4)C([C@]6(C(C)C)[C@@H](O6)[C@H](O7)[C@@]57[C@@]3(C)CC2)=O
InChI
1S/C20H22O6/c1-8(2)18-13(25-18)14-20(26-14)17(3)5-4-9-10(7-23-15(9)21)11(17)6-12-19(20,24-12)16(18)22/h8,11-14H,4-7H2,1-3H3/t11-,12-,13-,14-,17-,18-,19+,20+/m0/s1
InChI key
SWOVVKGLGOOUKI-ZHGGVEMFSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Triptonide is a toxic natural compound found in Tripterygium wilfordii.
생화학적/생리학적 작용
Triptonide has potent antileukemic and antitumor activities.
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Repr. 2
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)