주요 문서
SMB00323
Sigma-Aldrich
Schisandrin C
≥98% (HPLC)
동의어(들):
Schisandrin C, Schizandrin C, Wuweizisu C
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩944,965
₩944,965
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩944,965
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H24O6
CAS Number:
Molecular Weight:
384.42
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
₩944,965
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
COC1=C2C(OCO2)=CC3=C1C(C(OC)=C(OCO4)C4=C5)=C5CC(C)C(C)C3
InChI
1S/C22H24O6/c1-11-5-13-7-15-19(27-9-25-15)21(23-3)17(13)18-14(6-12(11)2)8-16-20(22(18)24-4)28-10-26-16/h7-8,11-12H,5-6,9-10H2,1-4H3
InChI key
HTBWBWWADZJXID-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Schisandrin C is a lignan found in the fruit of Schisandra chinensis.
생화학적/생리학적 작용
Schisandrin C has anti-inflammatory effects and has been shown to reduce nitric oxide (NO) production.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Jibo Han et al.
Phytotherapy research : PTR, 33(3), 779-790 (2019-01-12)
Vascular endothelial dysfunction plays a crucial role in the pathogenesis of cardiovascular diseases. Oxidative stress is a key pathophysiological mechanism underpinning endothelial dysfunction. Schisandrin C (Sch C), a dibenzocyclooctadiene derivative of Schisandra chinensis, has antioxidative properties. Here, we report the