SMB00303
Fmoc-L-Asn((Ac)4-β-D-Glc)-OH
≥95% (HPLC)
동의어(들):
Fmoc-L-Asn((Ac)4-β-D-Glc)-OH, N-α-(fluorenylmethoxycarbonyl)-N-γ-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl)-L-asparagine
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C33H36N2O14
CAS Number:
Molecular Weight:
684.64
UNSPSC 코드:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
생물학적 소스
synthetic (organic)
분석
≥95% (HPLC)
양식
powder
작용기
Fmoc
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(CC(NC(OCC1C2=C(C3=C1C=CC=C3)C=CC=C2)=O)C(O)=O)N[C@H]4[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](COC(C)=O)O4
InChI
1S/C33H36N2O14/c1-16(36)44-15-26-28(46-17(2)37)29(47-18(3)38)30(48-19(4)39)31(49-26)35-27(40)13-25(32(41)42)34-33(43)45-14-24-22-11-7-5-9-20(22)21-10-6-8-12-23(21)24/h5-12,24-26,28-31H,13-15H2,1-4H3,(H,34,43)(H,35,40)(H,41,42)/t25?,26?,28-,29+,30?,31-/m1/s1
InChI key
NCEAGRHWPMBXDK-CFQSPBFFSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.