주요 문서
47579
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asp(OAll)-OH
≥98.0% (HPLC)
동의어(들):
Fmoc-L-aspartic acid 4-allyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩57,449
₩57,449
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩57,449
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H21NO6
CAS Number:
Molecular Weight:
395.41
Beilstein:
6670219
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
₩57,449
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
≥98.0% (HPLC)
광학 활성
[α]20/D −27±2°, c = 1% in DMF
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
111-116 °C
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@H](CC(=O)OCC=C)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C22H21NO6/c1-2-11-28-20(24)12-19(21(25)26)23-22(27)29-13-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h2-10,18-19H,1,11-13H2,(H,23,27)(H,25,26)/t19-/m0/s1
InChI key
FBNFRRNBFASDKS-IBGZPJMESA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)