주요 문서
SMB00255
Sigma-Aldrich
3,5-Di-O-galloylshikimic acid
≥95% (LC/MS-ELSD)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩774,242
₩774,242
예상 입고일2025년 3월 27일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩774,242
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H18O13
CAS Number:
Molecular Weight:
478.36
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
₩774,242
예상 입고일2025년 3월 27일세부사항
벌크 견적 요청
분석
≥95% (LC/MS-ELSD)
양식
solid
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@@H](CC(=C[C@H]1OC(=O)c2cc(O)c(O)c(O)c2)C(O)=O)OC(=O)c3cc(O)c(O)c(O)c3
InChI
1S/C21H18O13/c22-10-1-8(2-11(23)16(10)26)20(31)33-14-5-7(19(29)30)6-15(18(14)28)34-21(32)9-3-12(24)17(27)13(25)4-9/h1-5,14-15,18,22-28H,6H2,(H,29,30)/t14-,15-,18-/m1/s1
InChI key
GASRJYBPBZZTBO-IIDMSEBBSA-N
일반 설명
Natural product derived from plant source.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)