주요 문서
SMB00254
Sigma-Aldrich
3,4-Di-O-galloylshikimic acid
≥85% (LC/MS-ELSD)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩714,053
₩714,053
예상 입고일2025년 4월 03일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩714,053
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H18O13
CAS Number:
Molecular Weight:
478.36
UNSPSC 코드:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
₩714,053
예상 입고일2025년 4월 03일세부사항
벌크 견적 요청
분석
≥85% (LC/MS-ELSD)
양식
solid
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1C=C(C[C@@H](OC(=O)c2cc(O)c(O)c(O)c2)[C@@H]1OC(=O)c3cc(O)c(O)c(O)c3)C(O)=O
InChI
1S/C21H18O13/c22-10-2-8(3-11(23)16(10)27)20(31)33-15-6-7(19(29)30)1-14(26)18(15)34-21(32)9-4-12(24)17(28)13(25)5-9/h1-5,14-15,18,22-28H,6H2,(H,29,30)/t14-,15-,18-/m1/s1
InChI key
UFDJVOQZZQZYJG-IIDMSEBBSA-N
일반 설명
Natural product derived from plant source.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)