주요 문서
SMB00187
Sigma-Aldrich
Isodeoxyelephantopin
≥95% (LC/MS-ELSD)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩725,827
₩725,827
예상 입고일2025년 5월 27일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩725,827
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H20O6
CAS Number:
Molecular Weight:
344.36
UNSPSC 코드:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
₩725,827
예상 입고일2025년 5월 27일세부사항
벌크 견적 요청
분석
≥95% (LC/MS-ELSD)
양식
solid
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(=C)C(=O)O[C@H]1CC2=CC(C\C(C)=C\[C@H]3OC(=O)C(=C)[C@@H]13)OC2=O
InChI
1S/C19H20O6/c1-9(2)17(20)24-15-8-12-7-13(23-19(12)22)5-10(3)6-14-16(15)11(4)18(21)25-14/h6-7,13-16H,1,4-5,8H2,2-3H3/b10-6+/t13?,14-,15+,16-/m1/s1
InChI key
JMUOPRSXUVOHFE-FZAAMHSTSA-N
일반 설명
Natural product derived from plant source.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)