주요 문서
SMB00186
Sigma-Aldrich
Isoprunetin
≥95% (LC/MS-ELSD)
동의어(들):
5-O-Methylgenistein
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩725,827
₩725,827
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩725,827
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H12O5
CAS Number:
Molecular Weight:
284.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
₩725,827
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
≥95% (LC/MS-ELSD)
양식
solid
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
COc1cc(O)cc2OC=C(C(=O)c12)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C16H12O5/c1-20-13-6-11(18)7-14-15(13)16(19)12(8-21-14)9-2-4-10(17)5-3-9/h2-8,17-18H,1H3
InChI key
YSINCDVRUMTOPK-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Natural product derived from plant source.
픽토그램
Skull and crossbonesEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Savita Khanna et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 31(10), 4533-4544 (2017-06-29)
In the pathophysiologic setting of cerebral ischemia, excitotoxic levels of glutamate contribute to neuronal cell death. Our previous work demonstrated the ability of glutamate oxaloacetate transaminase (GOT) to metabolize neurotoxic glutamate in the stroke-affected brain. Here, we seek to identify