PHL84205
Chikusetsusaponin IVa
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
Calenduloside F, Momordin IIb, Oleanolic acid 3-glucuronide 28-glucoside, Silphioside G
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
PhytoLab
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)OC(=O)[C@@]32[C@H](CC(CC3)(C)C)C4=CCC5[C@]([C@@]4(CC2)C)(CCC6[C@@]5(CCC(C6(C)C)O[C@@H]7O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]7O)O)O)C(=O)O)C)C
InChI
1S/C42H66O14/c1-37(2)14-16-42(36(52)56-34-30(48)27(45)26(44)22(19-43)53-34)17-15-40(6)20(21(42)18-37)8-9-24-39(5)12-11-25(38(3,4)23(39)10-13-41(24,40)7)54-35-31(49)28(46)29(47)32(55-35)33(50)51/h8,21-32,34-35,43-49H,9-19H2,1-7H3,(H,50,51)/t21-,22-,23?,24?,25?,26-,27+,28+,29+,30-,31-,32+,34+,35-,39+,40-,41-,42+/m1/s1
InChI key
YOSRLTNUOCHBEA-LSYFXOIVSA-N
일반 설명
기타 정보
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터