분석
≥95% (LC/MS-ELSD)
양식
solid
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC[C@]1(O)[C@@H](O)[C@@H](OC1)OC[C@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)O[C@H]2O[C@H](CCCCC3=CC=C(O)C=C3)CCC4=CC=C(O)C=C4
InChI
1S/C30H42O12/c31-16-30(38)17-40-29(27(30)37)39-15-23-24(34)25(35)26(36)28(42-23)41-22(14-9-19-7-12-21(33)13-8-19)4-2-1-3-18-5-10-20(32)11-6-18/h5-8,10-13,22-29,31-38H,1-4,9,14-17H2/t22-,23-,24-,25+,26-,27+,28-,29-,30-/m1/s1
InChI key
JLMGCBFIPZDHLZ-GYOMMSMMSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)