주요 문서
SMB00154
Sigma-Aldrich
Picroside III
≥95% (LC/MS-ELSD)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩410,466
₩410,466
예상 입고일2025년 5월 08일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩410,466
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C25H30O13
CAS Number:
Molecular Weight:
538.50
UNSPSC 코드:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
₩410,466
예상 입고일2025년 5월 08일세부사항
벌크 견적 요청
분석
≥95% (LC/MS-ELSD)
양식
solid
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
COc1cc(\C=C\C(=O)OC[C@H]2O[C@@H](O[C@@H]3OC=C[C@H]4[C@H](O)[C@@H]5O[C@]5(CO)[C@@H]34)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)ccc1O
InChI
1S/C25H30O13/c1-33-14-8-11(2-4-13(14)27)3-5-16(28)35-9-15-19(30)20(31)21(32)24(36-15)37-23-17-12(6-7-34-23)18(29)22-25(17,10-26)38-22/h2-8,12,15,17-24,26-27,29-32H,9-10H2,1H3/b5-3+/t12-,15-,17-,18+,19-,20+,21-,22+,23+,24+,25-/m1/s1
InChI key
DPHFMUYFANVRJL-JCUBBWBISA-N
일반 설명
Natural product derived from plant source.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)