SMB00149
Quercetin 3-glucuronide
≥95% (LC/MS-ELSD)
동의어(들):
Quercetin 3-glucuronide, Quercetol 3-O-glucuronide, Quercetol glucuronide, Querciturone, 3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavone 3-glucuronide, Mikwelianin, Miquelianin, Quercetin 3-O-β-D-glucuronide
크기 선택
분석
≥95% (LC/MS-ELSD)
양식
solid
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O)OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4ccc(O)c(O)c4
InChI
1S/C21H18O13/c22-7-4-10(25)12-11(5-7)32-17(6-1-2-8(23)9(24)3-6)18(13(12)26)33-21-16(29)14(27)15(28)19(34-21)20(30)31/h1-5,14-16,19,21-25,27-29H,(H,30,31)/t14-,15-,16+,19-,21+/m0/s1
InChI key
DUBCCGAQYVUYEU-ZUGPOPFOSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)