00310590
동의어(들):
3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavone 3-glucuronide, Mikwelianin, Miquelianin, Quercetin 3-O-β-D-glucuronide, Querciturone
00310590-25MG
₩862,750
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
1 of 10
Supelco
16654
Quercetin 3-glucoside
Sigma-Aldrich
SMB00149
Quercetin 3-glucuronide
PHL80349
Q4951
Quercetin
1.09535
pH-indicator strips pH 0 - 14 Universal indicator
83388
Quercetin 3-D-galactoside
17793
Quercetin 3-β-D-glucoside
Z678341
Finnpipette® F2 variable volume pipette
PHL89230
PHL89151
Acetoxyvalerenic acid
primary reference standard
limited shelf life, expiry date on the label
HWI
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O)OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4ccc(O)c(O)c4
1S/C21H18O13/c22-7-4-10(25)12-11(5-7)32-17(6-1-2-8(23)9(24)3-6)18(13(12)26)33-21-16(29)14(27)15(28)19(34-21)20(30)31/h1-5,14-16,19,21-25,27-29H,(H,30,31)/t14-,15-,16+,19-,21+/m0/s1
DUBCCGAQYVUYEU-ZUGPOPFOSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Phytochemical Standards
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
적합한 버전을 찾을 수 없으신가요?
문서 라이브러리 방문
1 of 1