주요 문서
SMB00144
Sigma-Aldrich
Labdanolic acid
≥95% (LC/MS-ELSD)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩410,466
₩410,466
예상 입고일2025년 7월 04일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩410,466
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H36O3
CAS Number:
Molecular Weight:
324.50
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
₩410,466
예상 입고일2025년 7월 04일세부사항
벌크 견적 요청
분석
≥95% (LC/MS-ELSD)
양식
solid
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[C@@H](CC[C@H]1[C@](C)(O)CC[C@H]2C(C)(C)CCC[C@]12C)CC(O)=O
InChI
1S/C20H36O3/c1-14(13-17(21)22)7-8-16-19(4)11-6-10-18(2,3)15(19)9-12-20(16,5)23/h14-16,23H,6-13H2,1-5H3,(H,21,22)/t14-,15-,16+,19-,20+/m0/s1
InChI key
KHCCSRVJJDOANA-RQOBALISSA-N
일반 설명
Labdanolic acid is a key constituent of the acid fraction of Cistus ladaniferus. It is an easily isolable natural product.[1]
생화학적/생리학적 작용
Labdanolic acid acts as a synthetic precursor for active drimanes.[1]
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Labdanolic Acid as Synthetic Precursor of Active Drimanes
Lithgow A M, et al.
Natural Product Letters, 6(4), 291-294 (1995)