주요 문서
SMB00127
Sigma-Aldrich
Veronicoside
≥95% (LC/MS-ELSD)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩413,917
₩413,917
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩413,917
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H26O11
CAS Number:
Molecular Weight:
466.44
UNSPSC 코드:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
₩413,917
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
≥95% (LC/MS-ELSD)
양식
solid
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2OC=C[C@H]3[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@@H]5O[C@]5(CO)[C@@H]23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C22H26O11/c23-8-12-14(25)15(26)16(27)21(30-12)32-20-13-11(6-7-29-20)17(18-22(13,9-24)33-18)31-19(28)10-4-2-1-3-5-10/h1-7,11-18,20-21,23-27H,8-9H2/t11-,12-,13-,14-,15+,16-,17+,18+,20+,21+,22-/m1/s1
InChI key
GOHHRVCULPSXEU-RWORTQBESA-N
일반 설명
Natural product derived from plant source.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Ancuta C Raclariu et al.
Frontiers in pharmacology, 8, 378-378 (2017-07-05)
Studying herbal products derived from local and traditional knowledge and their value chains is one of the main challenges in ethnopharmacology. The majority of these products have a long history of use, but non-harmonized trade and differences in regulatory policies