주요 문서
S6768
Sigma-Aldrich
N-Succinyl-Phe-Gly-Leu-β-naphthylamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 MG
₩292,422
₩292,422
예상 입고일2025년 5월 07일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
50 MG
₩292,422
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C31H36N4O6
CAS Number:
Molecular Weight:
560.64
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
₩292,422
예상 입고일2025년 5월 07일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
양식
solid
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(C)CC(NC(=O)CNC(=O)C(Cc1ccccc1)N2C(=O)CCC2=O)C(=O)Nc3ccc4ccccc4c3
InChI
1S/C31H34N4O5/c1-20(2)16-25(30(39)33-24-13-12-22-10-6-7-11-23(22)18-24)34-27(36)19-32-31(40)26(17-21-8-4-3-5-9-21)35-28(37)14-15-29(35)38/h3-13,18,20,25-26H,14-17,19H2,1-2H3,(H,32,40)(H,33,39)(H,34,36)
InChI key
SGVJLMFFXDTAFJ-UHFFFAOYSA-N
기질
Substrate for an LHRH-degrading neutral endopeptidase
픽토그램
Health hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
B Horsthemke et al.
Biochemistry, 19(13), 2867-2873 (1980-06-24)
A neutral endopeptidase which degrades luteinizing hormone-releasing hormone (LH-RH, <GLu-His-Trp-Ser-Tyr-Gly-Leu-Arg-Pro-GLy-NH2) has been purified 900-fold from extracts of bovine anterior pituitary. This Ca2+-independent enzyme of 83 000 molecular weight (as estimated by gel filtration) cleaves LH-RH (KM = 180 microM) at