주요 문서
SMB00123
Sigma-Aldrich
Samidin
≥95% (LC/MS-ELSD)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩413,917
₩413,917
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩413,917
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H22O7
CAS Number:
Molecular Weight:
386.40
UNSPSC 코드:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
₩413,917
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
≥95% (LC/MS-ELSD)
양식
solid
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
C\C(C)=C\C(=O)O[C@@H]1[C@H](OC(C)=O)c2c(OC1(C)C)ccc3C=CC(=O)Oc23
InChI
1S/C21H22O7/c1-11(2)10-16(24)27-20-19(25-12(3)22)17-14(28-21(20,4)5)8-6-13-7-9-15(23)26-18(13)17/h6-10,19-20H,1-5H3/t19-,20-/m1/s1
InChI key
FNVCLGWRMXTDSM-WOJBJXKFSA-N
일반 설명
Natural product derived from plant source.
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)