주요 문서
SMB00026
Sigma-Aldrich
Hydroxysydonic acid
≥95% (LC/MS-ELSD)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩1,122,083
₩1,122,083
예상 입고일2025년 5월 02일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩1,122,083
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H22O5
CAS Number:
Molecular Weight:
282.33
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
₩1,122,083
예상 입고일2025년 5월 02일세부사항
벌크 견적 요청
분석
≥95% (LC/MS-ELSD)
양식
solid
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(C)(O)CCCC(C)(O)c1ccc(cc1O)C(O)=O
InChI
1S/C15H22O5/c1-14(2,19)7-4-8-15(3,20)11-6-5-10(13(17)18)9-12(11)16/h5-6,9,16,19-20H,4,7-8H2,1-3H3,(H,17,18)
InChI key
YCUWMGPYKGLQQF-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Natural product derived from fungal source.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)