주요 문서
SMB00101
Sigma-Aldrich
Clerodin
≥90% (LC/MS-ELSD)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H34O7
CAS Number:
Molecular Weight:
434.52
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
분석
≥90% (LC/MS-ELSD)
양식
solid
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[C@@H]1C[C@H](OC(C)=O)[C@]2(COC(C)=O)[C@H](CCC[C@]23CO3)[C@@]1(C)[C@@H]4C[C@H]5C=CO[C@H]5O4
InChI
1S/C24H34O7/c1-14-10-20(30-16(3)26)24(13-28-15(2)25)18(6-5-8-23(24)12-29-23)22(14,4)19-11-17-7-9-27-21(17)31-19/h7,9,14,17-21H,5-6,8,10-13H2,1-4H3/t14-,17-,18-,19+,20+,21+,22+,23+,24+/m1/s1
InChI key
CNIWQELMLPUFOS-NVSXQWMQSA-N
일반 설명
Natural product derived from plant source.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)