주요 문서
SMB00055
Sigma-Aldrich
Benzomalvin-C
≥95% (LC/MS-ELSD)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩1,122,083
₩1,122,083
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩1,122,083
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H17N3O3
CAS Number:
Molecular Weight:
395.41
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
₩1,122,083
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
벌크 견적 요청
분석
≥95% (LC/MS-ELSD)
양식
solid
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
CN1C(=O)c2ccccc2N3C(=O)c4ccccc4N=C3[C@]15O[C@H]5c6ccccc6
InChI
1S/C24H17N3O3/c1-26-21(28)17-12-6-8-14-19(17)27-22(29)16-11-5-7-13-18(16)25-23(27)24(26)20(30-24)15-9-3-2-4-10-15/h2-14,20H,1H3/t20-,24-/m0/s1
InChI key
TWDKBDSVUUKABK-RDPSFJRHSA-N
일반 설명
Natural product derived from fungal source.
픽토그램
Skull and crossbonesEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
H H Sun et al.
The Journal of antibiotics, 47(5), 515-522 (1994-05-01)
In the course of screening microbial broths for neurokinin receptor antagonists, a series of new benzodiazepines, benzomalvins A (1), B (2) and C (3), has been isolated from the culture broth of a fungus identified as a Penicillium sp. Benzomalvin