주요 문서
PHL89317
Magnolol
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
2,2′-Bichavicol, 5,5′-Diallyl-2,2′-biphenyldiol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
20 MG
₩562,209
₩562,209
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
20 MG
₩562,209
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H18O2
CAS Number:
Molecular Weight:
266.33
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩562,209
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
PhytoLab
SMILES string
Oc1ccc(CC=C)cc1-c2cc(CC=C)ccc2O
InChI
1S/C18H18O2/c1-3-5-13-7-9-17(19)15(11-13)16-12-14(6-4-2)8-10-18(16)20/h3-4,7-12,19-20H,1-2,5-6H2
InChI key
VVOAZFWZEDHOOU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
생화학적/생리학적 작용
Magnolol is a bioactive plant component isolated from the root and stem bark of Magnolia officinalis with antifungal, antibacterial and antioxidant effects. Magnolol also demonstrates anti-inflammatory activity by interferring with NF-κB signaling. It also appears to have anti-inflammatory properties related to vascular disorders such as atherosclerosis due to its ability to inhibit IL-6-induced STAT3 activation.
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
CorrosionExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)