주요 문서
SCP0238
Sigma-Aldrich
Substance P Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized, Succinyl-Asp⁶,Me-Phe⁸
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩328,657
₩328,657
예상 입고일2025년 6월 19일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩328,657
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C40H55N7O11S1
Molecular Weight:
841.97
UNSPSC 코드:
12352209
NACRES:
NA.32
₩328,657
예상 입고일2025년 6월 19일세부사항
제품명
[Succinyl-Asp6,Me-Phe8]-Senktide Substance P 6-11,
분석
≥95% (HPLC)
양식
lyophilized
구성
Peptide Content, ≥75%
저장 조건
protect from light
저장 온도
−20°C
Amino Acid Sequence
Suc-Asp-Phe-NMe-Phe-Gly-Leu-Met-NH2
애플리케이션
Senktide (succinyl-[Asp6,Me-Phe8] substance P (6-11)), a substance P analogue, is used as a selective agonist of tachykinin NK-3 (or SP-N) receptors.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)