주요 문서
SCP0099
Sigma-Aldrich
Caspase Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩314,650
₩314,650
예상 입고일2025년 5월 22일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩314,650
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C31H39N6O10
Molecular Weight:
655.68
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.32
₩314,650
예상 입고일2025년 5월 22일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
제품명
Caspase Substrate,
분석
≥95% (HPLC)
양식
lyophilized
구성
Peptide Content, ≥80%
저장 조건
protect from light
저장 온도
−20°C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)