주요 문서
SCP0057
Sigma-Aldrich
Bovine Adrenal Medulla Docosapeptide / BAM 22P
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 μG
₩444,266
1 MG
₩638,943
₩444,266
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 μG
₩444,266
1 MG
₩638,943
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C130H184N38O31S2
Molecular Weight:
2839.22
UNSPSC 코드:
51111800
NACRES:
NA.32
₩444,266
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
벌크 견적 요청
분석
≥95% (HPLC)
양식
lyophilized
구성
Peptide Content, ≥70%
저장 조건
protect from light
저장 온도
−20°C
관련 카테고리
Amino Acid Sequence
Tyr-Gly-Gly-Phe-Met-Arg-Arg-Val-Gly-Arg-Pro-Glu-Trp-Trp-Met-Asp-Tyr-Gln-Lys-Arg-Tyr-Gly
애플리케이션
BAM-22P is peptide use to study the neurobiology of opioids and their receptors.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)