주요 문서
SAB5702503
Sigma-Aldrich
Anti-HAPLN1 Antibody, clone 5O9U2, Rabbit Monoclonal
동의어(들):
CRT1, CRTL1
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.46
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
material
colorless
클론
5O9U2, monoclonal
양식
liquid
분자량
57 kDa
종 반응성
rat, rat, human
농도
2.2 mg/mL
기술
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
VFCFTSNFNGRFYYLIHPTKLTYDEAVQACLNDGAQIAKVGQIFAAWKILGYDRCDAGWLADGSVRYPISRPRRRCSPTEAAVRFVGFPDKKHKLYGVYCFRAYN
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... HAPLN1(1404)
일반 설명
Stabilizes the aggregates of proteoglycan monomers with hyaluronic acid in the extracellular cartilage matrix.
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 250-354 of human HAPLN1 (P10915).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
WB
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)