L1418
Anti-LAMP1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
동의어(들):
LAMP1 Antibody - Anti-LAMP1 antibody produced in rabbit, Lamp1 Antibody, Anti-CD107a, Anti-LAMPA, Anti-LGP120, Anti-Lysosomal-associated membrane protein 1
크기 선택
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~120 kDa
종 반응성
rat, mouse, human
포장
antibody small pack of 25 μL
기술
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human HeLa, rat NRK, and mouse NIH3T3 cells
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... LAMP1(3916)
mouse ... Lamp1(16783)
rat ... Lamp1(25328)
일반 설명
면역원
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)