주요 문서
SAB5702271
Sigma-Aldrich
Anti-TCF1/TCF7 Antibody, clone 4K0X6, Rabbit Monoclonal
동의어(들):
TCF7,TCF-1
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.46
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
material
colorless
클론
4K0X6, monoclonal
양식
liquid
분자량
28-50 kDa
종 반응성
human, rat, rat
농도
1.00 mg/mL
기술
western blot: 1:500 - 1:1000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
ELKSSLVNESEGAAGGAGIPGVPGAGAGARGEAEALGREHAAQRLFPDKLPEPLEDGLKAPECTSGMYKETVYSAFNLLMHYPPPSGAGQHPQPQPPLHKA
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... TCF7(6932)
일반 설명
The protein encoded by this gene is a transcriptional activator that plays an important role in lymphocyte differentiation. This gene is expressed predominantly in T-cells. The encoded protein can bind an enhancer element and activate the CD3E gene, and it also may repress the CTNNB1 and TCF7L2 genes through a feedback mechanism. Several transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 50-150 of human TCF1/TCF7 (NP_003193.2).
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
WB
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)