클론
monoclonal
양식
liquid
종 반응성
human, rat, mouse
농도
0.54 mg/mL
기술
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CHMP3(51652)
일반 설명
This gene encodes a protein that sorts transmembrane proteins into lysosomes/vacuoles via the multivesicular body (MVB) pathway. This protein, along with other soluble coiled-coil containing proteins, forms part of the ESCRT-III protein complex that binds to the endosomal membrane and recruits additional cofactors for protein sorting into the MVB. This protein may also co-immunoprecipitate with a member of the IFG-binding protein superfamily. Alternative splicing results in multiple transcript variants. Read-through transcription also exists between this gene and the upstream ring finger protein 103 (RNF103) gene. [provided by RefSeq, Nov 2010]
면역원
A synthesized peptide derived from human VPS24
물리적 형태
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.