Merck
모든 사진(5)
주요 문서
SAB5700773
Sigma-Aldrich
Anti-EIF4E antibody produced in rabbit
동의어(들):
AUTS19, CBP, EIF4E, EIF4E1, EIF4EL1, EIF4F, eIF-4E
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μL
₩485,373
₩485,373
예상 입고일2025년 7월 21일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μL
₩485,373
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.43
₩485,373
예상 입고일2025년 7월 21일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
25
27
28
종 반응성
human, rat, mouse
농도
1.85 mg/ml
기술
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:100
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... EIF4E(1977)
일반 설명
The protein encoded by this gene is a component of the eukaryotic translation initiation factor 4F complex, which recognizes the 7-methylguanosine cap structure at the 5′ end of messenger RNAs. The encoded protein aids in translation initiation by recruiting ribosomes to the 5′-cap structure. Association of this protein with the 4F complex is the rate-limiting step in translation initiation. This gene acts as a proto-oncogene, and its expression and activation is associated with transformation and tumorigenesis. Several pseudogenes of this gene are found on other chromosomes. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human EIF4E (NP_001959.1).
물리적 형태
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
저장 및 안정성
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)