This antibody is suitable for western blot on human, mouse, and rat cells that contain VEGFA. This product is a primary antibody produced in rabbit. A goat anti-rabbit IgG (Heavy & Light chain) would be the recommended secondary antibody type.
See the link below for one possible option:
https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/ap307p
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
15-27
34-45
종 반응성
mouse, rat, human
농도
0.69 mg/ml
기술
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... VEGFA(7422)
일반 설명
면역원
물리적 형태
저장 및 안정성
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
-
I would like to know if these antibodies can be used both on human cells and mouse cells for immunoblotiing. Also, are these primary antibodies?? and if they are which secondary antibodies will be suitable since they are from rabbit.?
1 답변-
도움이 되었습니까?
-