항체 형태
ascites fluid
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
BRM-22, monoclonal
분자량
antigen 70 kDa
종 반응성
bovine, chicken, guinea pig, plant, Drosophila, rat, human, nematode, rabbit, hamster
기술
electron microscopy: suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1:5,000 using bovine brain extract
동형
IgG1
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... HSPA1A(3303) , HSPA1B(3304)
rat ... Hspa1a(24472) , Hspa1b(294254)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Immunoprecipitation (1 paper)
Western Blotting (4 papers)
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblot
- dot blot
- immunocytochemistry
생화학적/생리학적 작용
기타 정보
SAB4200714 Anti-Heat Shock Protein 70 (HSP70) antibody, Mouse monoclonal
clone BRM-22, purified from hybridoma cell culture
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)