주요 문서
SAB5700319
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-MET-Y1349 antibody produced in rabbit
동의어(들):
AUTS9, DFNB97, HGFR, MET, RCCP2, c-Met
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μL
₩485,373
₩485,373
예상 입고일2025년 7월 07일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μL
₩485,373
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩485,373
예상 입고일2025년 7월 07일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
155
157
85
종 반응성
human
농도
3.04 mg/ml
기술
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
phosphorylation (pTyr1349)
유전자 정보
human ... MET(4233)
일반 설명
This gene encodes a member of the receptor tyrosine kinase family of proteins and the product of the proto-oncogene MET. The encoded preproprotein is proteolytically processed to generate alpha and beta subunits that are linked via disulfide bonds to form the mature receptor. Further processing of the beta subunit results in the formation of the M10 peptide, which has been shown to reduce lung fibrosis. Binding of its ligand, hepatocyte growth factor, induces dimerization and activation of the receptor, which plays a role in cellular survival, embryogenesis, and cellular migration and invasion. Mutations in this gene are associated with papillary renal cell carcinoma, hepatocellular carcinoma, and various head and neck cancers. Amplification and overexpression of this gene are also associated with multiple human cancers.
면역원
A synthetic phosphorylated peptide around Y1349 of human MET (NP_000236.2).
물리적 형태
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
저장 및 안정성
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)