주요 문서
Z742311
Accuris E2 Grade Calibration Weight Set
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩979,069
₩979,069
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩979,069
About This Item
UNSPSC 코드:
41111500
NACRES:
NB.71
₩979,069
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
제조업체/상표
Benchmark Scientific W1101-6-100
관련 카테고리
일반 설명
Premium Class E2 Weight Set is ideal for calibration of analytical balances with a 0.0001g readability. Precision manufactured from high purity, 316 stainless steel, these weights are corrosion resistant with magnetic susceptibility <0.005. The set includes 6 weights, 100mg to 100g, for checking repeatability, cornerload, linearity and span. The weights are supplied in a protective case with tweezers, a cleaning cloth and a certificate of verification.
포장
6 pcs: 1x100 mg, 1 x 10 g, 2 x 20 g, 1 x 50 g, 1 x 100 g, includes protective case, tweezers, dust brush and cleaning cloth
법적 정보
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)