SAB5300380
Monoclonal Anti-S100A10 antibody produced in mouse
clone 4E7E10, ascites fluid
동의어(들):
P11, PP11, PRSS26, S100A10
크기 선택
₩618,643
예상 입고일2025년 7월 21일세부사항
크기 선택
About This Item
₩618,643
예상 입고일2025년 7월 21일세부사항
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
ascites fluid
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
4E7E10, monoclonal
분자량
11 kDa
종 반응성
human
기술
direct ELISA: 1:10,000
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
동형
IgG1
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... S100A10/P11(6281)
면역원
Mouse monoclonal antibody raised against S100A10/P11
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)