주요 문서
SAB5300110
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-EEF2 antibody produced in mouse
clone 5B6, ascites fluid
동의어(들):
EEF-2, EEF2, EF2
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μL
₩701,162
₩701,162
예상 입고일2025년 7월 02일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μL
₩701,162
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩701,162
예상 입고일2025년 7월 02일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
ascites fluid
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
5B6, monoclonal
분자량
95 kDa
종 반응성
human
기술
direct ELISA: 1:10,000
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
동형
IgG1
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... EEF2(1938)
면역원
Purified recombinant fragment of human EEF2 expressed in E.coli.
Mouse monoclonal antibody raised against EEF2
물리적 형태
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Mingjin Zou et al.
Oncology letters, 15(3), 2889-2898 (2018-02-13)
The incidence of breast cancer has been increasing in China and the age of breast cancer onset is earlier compared with Western countries. Compounds commonly used in Traditional Chinese Medicine (TCM) are an important source of anticancer drugs. Ginseng is