주요 문서
SAB5200058
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-KCNA4 antibody produced in mouse
clone S13-31, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
동의어(들):
Anti-HBK4, Anti-HK1, Anti-HPCN2, Anti-HUKII, Anti-KCNA4, Anti-Kv1.4 K+ channel, S13-31
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩701,162
₩701,162
예상 입고일2025년 6월 19일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩701,162
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩701,162
예상 입고일2025년 6월 19일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
S13-31, monoclonal
양식
buffered aqueous glycerol solution
분자량
antigen predicted mol wt 98 kDa
종 반응성
mouse, human, rat
농도
1 mg/mL
기술
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
동형
IgG1
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
특이성
Detects ~98 kDa.
면역원
Synthetic peptide 13-37 of rat Kv1.4 (NSHMPYGYAAQARARERERLAHSR)
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
물리적 형태
Solution in PBS, pH 7.4, 50% glycerol, and 0.09% sodium azide
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
  1. can this mouse KV1.4 antibody work in IF? Can I co-stain mouse cells by using 2 primary antibodies from rabbit?
    1 답변
    1. This product has not been tested for use in Immunofluorescence. The end user would have to determine suitability. Regarding the questions of co-staining, primary antibodies of the same animal species and/or cross-reacting antibodies can be combined, provided that the antigens are localized in different cell types or in different areas of the same cell.
      As there are additional questions that should be addressed it would be best to contact technical service. Please navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice, and click on "Product Technical Inquiries" under the Products Section with all the required information so that a member of the Technical Service team can reach out to assist further. Thank you.