주요 문서
SAB4700956
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Ikaros antibody produced in mouse
clone 4E9
동의어(들):
IK1, IKAROS, IKZF1, LYF1, Lymphoid transcription factor LyF-1, PPP1R92, PRO0758, ZNFN1A1
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩567,081
₩567,081
예상 입고일2025년 4월 24일세부사항
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩567,081
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩567,081
예상 입고일2025년 4월 24일세부사항
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
4E9, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human, mouse
농도
1 mg/mL
기술
flow cytometry: 2 μg/mL
수납 번호(accession number)
BC018349.1
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... IKZF1(10320)
일반 설명
The mouse monoclonal antibody 4E9 recognizes Ikaros, a transcription factor expressed broadly in hematopoietic progenitors and serving as a key regulator of lymphopoiesis.
면역원
Recombinant human Ikaros (C-terminal part)
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)